Learn More
6-Nitro-4-quinazolona, TRC
Código de producto. 30483548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30483548 100 mg
30478447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN596450100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6943-17-5
Fórmula molecular C8H5N3O3
Peso molecular (g/mol) 191.14
Sinónimo 6-Nitro-3H-quinazolin-4-one, 6-Nitro-4(1H)-quinazolinone, 6-Nitroquinazolin-4-ol, 6-Nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one, NSC 51669
Nombre IUPAC 6-nitro-1H-quinazolina-4-uno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2NC=NC(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-4-quinazolone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5N3O3/c12-8-6-3-5(11(13)14)1-2-7(6)9-4-10-8/h1-4H,(H,9,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0331