Learn More
6-Nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466787 250 mg 250 miligramos
15456787 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33900.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28226-22-4 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28226-22-4
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.163
Número MDL MFCD07698591
Clave InChI GZAJZBARYACGSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-6-nitro, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-6-nitro, 6-nitro-2,3-dihydrobenz-1,4-oxazine, 6-nitro-2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4 benzoxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-6-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronicacid,pinacolester
PubChem CID 7062225
Nombre IUPAC 6-nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina
SMILES C1COC2=C(N1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 97%