Learn More
6-Nitro-2H-chromen-2-one, 97%, Maybridge
Código de producto. 10642243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10642243 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10642243 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12331EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-2H-chromen-2-one
CAS 2725-81-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H5NO4
Número MDL MFCD00016973
Cantidad 10 g
Sinónimo 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
Clave InChI RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 6-nitrocromon-2-ona
Peso molecular (g/mol) 191.142
PubChem CID 75944
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza 97%