Learn More
6-Nitro-2H-1,4-benzotiazin-3(4H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487518
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487518 250 mg 250 miligramos
15477518 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61031.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21762-74-3
Fórmula molecular C8H6N2O3S
Peso molecular (g/mol) 210.21
Número MDL MFCD00456556
Clave InChI BALSKAVZBPPKCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitro-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 6-nitro-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 6-nitro, 6-nitro-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one,6-nitro, 6-nitro-2h-benzo b-1,4 thiazin-3 4h-one, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one
PubChem CID 4182356
Nombre IUPAC 6-nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina-3-ona
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(SCC(=O)N2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.21
Porcentaje de pureza 97%