Learn More
6-Nitro-2(3H)-benzoxazolona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312999 5 g 5 g
11302999 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27796.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4694-91-1 | C7H4N2O4 | 180.119 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4694-91-1
Fórmula molecular C7H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 180.119
Número MDL MFCD00463755
Clave InChI JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitrobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-nitro-2-benzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-nitro, 6-nitrobenzoxazolinone, 6-nitro benzoxazolinone, 6-nitro-3h-benzooxazol-2-one, 6-nitrobenzoxazol-2 3h-one, 6-nitrobenzoxazolone, 6-nitrobenzoxazole-2 3h-one, 6-nitro-1,3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 78419
Nombre IUPAC 6-nitro-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-2(3H)-benzoxazolone
Punto de fusión 244°C to 249°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.12
Porcentaje de pureza 98%