Learn More
6-Nitro-1-pirenol, TRC
Código de producto. 30008889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008889 100 mg 100 miligramos
30008255 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN519985100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1767-28-8
Fórmula molecular C16 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 263.25
Sinónimo 1-Pyrenol, 6-nitro-, 6-Nitro-1-pyrenol, 1-Nitro-6-hydroxypyrene, 1-Nitropyren-6-ol, 6-Hydroxy-1-nitropyrene, 1-Hydroxy-6-nitropyrene
Nombre IUPAC 6-nitropirena-1-ol
SMILES Oc1ccc2ccc3c(ccc4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-1-pyrenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-4-10-1-5-11-13(17(19)20)7-3-9-2-6-12(14)16(10)15(9)11/h1-8,18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0582
Porcentaje de pureza >95%