Learn More
6-Nitro-1-pirenol-d8, TRC
Código de producto. 30468820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468820 10 mg 10 miligramos
30475407 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30468820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN51998710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2469736-26-1
Fórmula molecular C16HD8NO3
Peso molecular (g/mol) 271.3
Sinónimo 1-Nitro-6-hydroxypyrene-d8, 1-Nitropyren-6-ol-d8, 6-Hydroxy-1-nitropyrene-d8
Nombre IUPAC 6-nitropirena-2,3,4,5,7,8,9,10-d8-1-ol
SMILES OC1=C([2H])C([2H])=C2C3=C1C([2H])=C([2H])C4=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C(C([2H])=C2[2H])=C43
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-1-pyrenol-d8
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-4-10-1-5-11-13(17(19)20)7-3-9-2-6-12(14)16(10)15(9)11/h1-8,18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.11