Learn More
BTX™ Electrodos de matriz de 6 agujas para BTX™ AgilePulse™ En vivo
Código de producto. p-7222373
Change view
Click to view available options
Tamaño de la separación (métrico):
4 mm
6 mm
Longitud (métrico):
2 mm
10 mm
16 mm
25 mm
Tipo de punta:
Puntas finas
Punto de trocar
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la separación (métrico) Longitud (métrico) Tipo de punta unitSize
15407380 4 mm 2 mm Puntas finas cada uno
15417380 6 mm 2 mm Puntas finas cada uno
15427380 6 mm 10 mm Puntas finas cada uno
15447380 6 mm 16 mm Punto de trocar cada uno
15437380 6 mm 25 mm Punto de trocar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15407380 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 470050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodos de matriz de 6 agujas para BTX™ AgilePulse™ In Vivo son agujas miniatura diseñadas para proporcionar campos eléctricos altamente uniformes en el tejido dérmico o muscular como parte del AgilePulse Sistema de electroporación de administración de genes in vivo. Diseñado especialmente para la administración de genes y vacunas.
La matriz de agujas en paralelo en miniatura se inserta directamente en el lugar de destino para una electroporación in vivo rápida y fiable. Los campos eléctricos producidos son la aproximación más cercana de los electrodos de placas paralelas y tratan aproximadamente el 80 % del área de destino con el 95 % del campo eléctrico aplicado.
La matriz de agujas requiere un mango en la matriz de agujas que incluya el cable de conector de electrodo. Existen varias longitudes de agujas y espacios entre filas para diversas aplicaciones intradérmicas o intramusculares. Las matrices de agujas se pueden utilizar para hasta 500 impulsos con el cuidado y el mantenimiento adecuados.
  • Campos eléctricos uniformes y fiables
  • Las agujas en miniatura reducen el traumatismo tisular
  • Desechables y estériles
  • Construcción de plástico de grado médico y acero quirúrgico
  • Diseño con seguridad garantizada
  • Varias configuraciones y tamaños entre los que elegir
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Administración de genes y vacunas
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroporación de administración de genes AgilePulse™ In Vivo
Material Acero inoxidable
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Electrodos de matriz de agujas
Descripción Matriz de 6 agujas, separación de 4 mm, longitud de 2 mm
Diámetro (imperial) 0,01 in
Diámetro (métrico) 0,3 mm
Forma del electrodo Matriz recta/de agujas
Incluye Matriz de 4 agujas
Longitud (imperial) 0,08 in
Longitud (métrico) 2 mm
Cantidad 1 unidad
Tamaño de la separación (métrico) 4 mm
Tipo de punta Puntas finas
Esterilidad Estéril
Tipo de conexión Cable del conector de electrodos
Pulse Form Onda cuadrada
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.