Learn More
BTX™ Electrodos de matriz de 6 agujas para BTX™ AgilePulse™ En vivo
Descripción
La matriz de agujas en paralelo en miniatura se inserta directamente en el lugar de destino para una electroporación in vivo rápida y fiable. Los campos eléctricos producidos son la aproximación más cercana de los electrodos de placas paralelas y tratan aproximadamente el 80 % del área de destino con el 95 % del campo eléctrico aplicado.
La matriz de agujas requiere un mango en la matriz de agujas que incluya el cable de conector de electrodo. Existen varias longitudes de agujas y espacios entre filas para diversas aplicaciones intradérmicas o intramusculares. Las matrices de agujas se pueden utilizar para hasta 500 impulsos con el cuidado y el mantenimiento adecuados.
- Campos eléctricos uniformes y fiables
- Las agujas en miniatura reducen el traumatismo tisular
- Desechables y estériles
- Construcción de plástico de grado médico y acero quirúrgico
- Diseño con seguridad garantizada
- Varias configuraciones y tamaños entre los que elegir
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de genes y vacunas |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroporación de administración de genes AgilePulse™ In Vivo |
| Material | Acero inoxidable |
| Línea de productos | BTX Electroporación |
| Tipo de producto | Electrodos de matriz de agujas |
| Descripción | Matriz de 6 agujas, separación de 4 mm, longitud de 2 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro (métrico) | 0,3 mm |
| Forma del electrodo | Matriz recta/de agujas |
| Incluye | Matriz de 4 agujas |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.