Learn More
Invitrogen™ 6-NBDG (6-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-Deoxyglucose)
Descripción
6-NBDG is a fluorescent nonhydrolyzable glucose analog that has been used to monitor glucose uptake and transport in live cells. Although sensitive to its environment NBD fluorescence typically displays excitation/emission maxima of ∼465/540 nm and can be visualized using optical filters designed for fluorescein.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Descripción | 6-NBDG (6-(N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-il)amino)-6-desoxiglucosa) |
| Método de detección | Absorbancia |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | Life Technologies |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |