Learn More
Ácido 6-(N-trifluoroacetil)aminocaproico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(N-Trifluoroacetyl)aminocaproic Acid |
| CAS | 407-91-0 |
| Fórmula molecular | C8 H12 F3 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12F3NO3/c9-8(10,11)7(15)12-5-3-1-2-4-6(13)14/h1-5H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCNC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 227.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.0769 |