Learn More
6-(N-metil-3,4-xilidino)uracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(N-Methyl-3,4-xylidino)uracil |
| CAS | 36995-89-8 |
| Fórmula molecular | C13H15N3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-[(3,4-Dimethylphenyl)methylamino]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N3O2/c1-8-4-5-10(6-9(8)2)16(3)11-7-12(17)15-13(18)14-11/h4-7H,1-3H3,(H2,14,15,17,18) |
| SMILES | CN(C1=CC(=O)NC(=O)N1)c2ccc(C)c(C)c2 |
| Nombre IUPAC | 6-(N,3,4-trimetilanilino)-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 245.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1164 |