Learn More
Éster de pinacol de ácido 6-(N-Boc-metilamino)piridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327269 1 g 1 g
15467685 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27430.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1032758-87-4 | C17H27BN2O4 | 334.223 g/mol
Used in the synthesis of organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de compuestos orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1032758-87-4
Fórmula molecular C17H27BN2O4
Peso molecular (g/mol) 334.223
Número MDL MFCD09037484
Clave InChI QGBJKHALDLKAGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-n-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-tert-butoxycarbonyl methyl amino pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-yl carbamate, tert-butylmethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
PubChem CID 44541676
Nombre IUPAC N-metil-N-[5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-il]carbamato terbutílico
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N(C)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(N-Boc-methylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 112°C to 119°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.22
Porcentaje de pureza 95%