Learn More
Éster de pinacol de ácido 6-(N-Boc-metilamino)-5-metilpiridina-3-borónico, 95 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(N-Boc-methylamino)-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester |
| Punto de fusión | 152°C to 155°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.25 |
| Porcentaje de pureza | 95% |