Learn More
6-Morfolinopiridina-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10235754 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10600274 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38304CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 857283-88-6
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD08271893
Clave InChI PWJWHXJUKOZOGB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525735
Nombre IUPAC 6-morfolin-4-ilpiridina-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Morpholinopyridine-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-morpholinopicolinaldehyde, 6-morpholinopyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyde, 4-6-formylpyridin-2-yl morpholine, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyd
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 97%