Learn More
(6-morfolinopirid-2-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10620654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10620654 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10608303 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10620654 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38313DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 868755-52-6
Fórmula molecular C10H15N3O
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD08435862
Clave InChI JRKWUCQBVPZBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-morpholinopyrid-2-yl methylamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine, 2-pyridinemethanamine,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl methylamine, 1-6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine, 6-morpholinopyridin-2-yl methanamine, 6-morpholinopyridin-2-yl methylamine, 6-morpholin-4-yl-2-pyridyl methylamine, 2-aminomethyl-6-morpholin-4-yl pyridine
PubChem CID 18525737
SMILES NCC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6-Morpholinopyrid-2-yl)methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (6-morfolin-4-ilpiridin-2-il)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 95%