Learn More
(6-morfolinopirid-2-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6-Morpholinopyrid-2-yl)methylamine |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | 1-[6-(morfolin-4-il)piridin-2-il]metanamina |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.25 |
| Porcentaje de pureza | 95% |