Learn More
Ácido 6-morfolinonicotínico, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10161112
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10161112 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10732103 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10081404 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
3 options
Código de producto. 10161112
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC17501CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 120800-52-4
Fórmula molecular C10H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 208.217
Clave InChI XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl
PubChem CID 2776460
Nombre IUPAC ácido 6-morfolin-4-ilpiridin-3-carboxílico
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Morpholinonicotinic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 95%