Learn More
6-Morfolina4-ilpiridina-3-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Morpholinonicotinaldehyde |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | 6-(morfolin-4-il)piridina-3-carbaldehído |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.22 |
| Porcentaje de pureza | 97% |