Learn More
6-Monoamino-Beta-ciclodextrina, TRC
Código de producto. 30470629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470629 10 mg 10 miligramos
30465707 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52481310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29390-67-8
Fórmula molecular C42H71NO34
Peso molecular (g/mol) 1134
Sinónimo 6A-Amino-6A-deoxy-beta-cyclodextrin, 6-Amino-6-deoxy-beta-cyclodextrin, 6-Amino-6-deoxycyclomaltoheptaose, 6-Deoxy-6-amino-beta-cyclodextrin, 6-Monoamino-6-monodeoxy-beta-cyclodextrin, 6-Monodeoxy-6-monoamino-beta-cyclodextrin, Mono(6-amino-6-deoxy)-beta-cyclodextrin, Mono(6-deoxy-6-amino)-beta-cyclodextrin
SMILES NC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Monoamino-beta-cyclodextrin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H71NO34/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-42,44-63H,1-7,43H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1133.3857