Learn More
6-Monoamino-Beta-ciclodextrina, TRC
Código de producto. 30465707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30465707 100 mg 100 miligramos
30470629 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30465707 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM524813100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29390-67-8
Fórmula molecular C42H71NO34
Peso molecular (g/mol) 1134
Sinónimo 6A-Amino-6A-deoxy-beta-cyclodextrin, 6-Amino-6-deoxy-beta-cyclodextrin, 6-Amino-6-deoxycyclomaltoheptaose, 6-Deoxy-6-amino-beta-cyclodextrin, 6-Monoamino-6-monodeoxy-beta-cyclodextrin, 6-Monodeoxy-6-monoamino-beta-cyclodextrin, Mono(6-amino-6-deoxy)-beta-cyclodextrin, Mono(6-deoxy-6-amino)-beta-cyclodextrin
SMILES NC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Monoamino-beta-cyclodextrin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H71NO34/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-42,44-63H,1-7,43H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1133.3857