Learn More
6-Metiluracilo, TRC
Código de producto. 30132859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132859 50 g 50 g
30005159 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33816050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-48-2
Fórmula molecular C5 H6 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 126.11
Sinónimo 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 6-methyl- (8CI), 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine, 6-Methylpyrimidine-2,4-diol, 6-Methyluracil, AWD 23-15, K 4, NSC 9456, Pseudothymine
Nombre IUPAC 6-metil-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyluracil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0429
Porcentaje de pureza >95%