Learn More
6-Metiluracilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491227 2500 g 2500 g
11471227 100 g 100 g
11481227 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24191.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 626-48-2 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-48-2
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.12
Número MDL MFCD00006028
Clave InChI SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyluracil, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, pseudothymine, 6-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-methyluracil, 6-methylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl, uracil, 6-methyl, 6-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 6-methyl
PubChem CID 12283
ChEBI CHEBI:74733
Nombre IUPAC 6-metil-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyluracil
Punto de fusión 317°C to 320°C
Cantidad 2500 g
Beilstein 115647
Índice Merck 14,6133
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12
Porcentaje de pureza 97%