Learn More
6-Metiltioguanina, TRC
Código de producto. 30133555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133555 250 mg 250 miligramos
30041004 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330720250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198-47-6
Fórmula molecular C6 H7 N5 S
Peso molecular (g/mol) 181.22
Sinónimo 9H-Purin-2-amine, 6-(methylthio)-, 1H-Purin-2-amine, 6-(methylthio)- (9CI), Purine, 2-amino-6-(methylthio)- (6CI,7CI,8CI), 6-(Methylthio)-9H-purin-2-amine, 2-Amino-6-methylmercaptopurine, 2-Amino-6-methylthiopurine, 6-Methylthioguanine, NSC 29420, S-Methyl-6-thioguanine, S6-Methyl-6-thioguanine
Nombre IUPAC 6-metilsulfanil-7H-purina-2-amina
SMILES CSc1nc(N)nc2nc[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylthioguanine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0422