Learn More
6-Metiltioguanina-D3, TRC
Código de producto. 30469541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469541 500 mg 500 miligramos
30473244 250 mg 250 miligramos
30468073 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30469541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330722500MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346601-96-4
Fórmula molecular C6 2H3 H4 N5 S
Peso molecular (g/mol) 184.24
Sinónimo 6-(Trideuteriomethylsulfanyl)-7H-purin-2-amine, 6-Methylthioguanine-d3, 6-Methylthioguanine-D3 (methyl-D3), 2-Amino-6-(methyl-d3)thiopurine, 6-Trideuteromethylthioguanine
Nombre IUPAC 6-(trideuteriometilsulfanil)-7H-purina-2-amina
SMILES [2H]C([2H])([2H])Sc1nc(N)nc2nc[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylthioguanine methyl-d3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.061