Learn More
Ácido 6-(metiltio)piridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493797 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15493797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27873.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid
CAS 321438-86-2
Fórmula molecular C6H8BNO2S
Número MDL MFCD03788238
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-methylthiopyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-ylboronic acid, 2-methylthio-5-pyridinyl-boronic acid, 2-methylthio-pyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl boronic acid, 6-methylsulphanyl pyridine-3-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-methylthio pyridine-3-boronic acid, 5-borono-2-methylmercapto pyridine, 6-methylsulfanyl pyridin-3-ylboronic acid
Clave InChI UXWKVPJOPVIIRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CN=C(C=C1)SC)(O)O
Nombre IUPAC ácido (6-metilsulfanilipiridin-3-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 169.005
PubChem CID 2762705
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.01
Porcentaje de pureza 95%