Learn More
6-Metilsulfinilhexil isotiocianato, TRC
Código de producto. 30483864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483864 5 mg 5 miligramos
30467432 2.5 mg 2.50 miligramo
30468168 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3267305MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-35-7
Fórmula molecular C8 H15 N O S2
Peso molecular (g/mol) 205.34
Sinónimo Isothiocyanic Acid 6-(Methylsulfinyl)hexyl Ester, 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)hexane, Hesperin
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-6-metilsulfinil-hexano
SMILES CS(=O)CCCCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylsulfinylhexyl Isothiocyanate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NOS2/c1-12(10)7-5-3-2-4-6-9-8-11/h2-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0595