Learn More
6-Ácido metilsalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15322042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15322042 25 g 25 GR
15302042 1 g 1 GR
15312042 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15322042 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453060250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 567-61-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 567-61-3
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD01194284
Clave InChI HCJMNOSIAGSZBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylsalicylic acid, 6-hydroxy-o-toluic acid, 2,6-cresotic acid, 6-msa, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methyl, 6-ms, methylsalicylic acid, 2-hydroxy-6-methylbenzoicacid, unii-l5352fe23y, 2-carboxy-3-methylphenol
PubChem CID 11279
ChEBI CHEBI:17637
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-6-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylsalicylic acid
Punto de fusión 170.0°C to 175.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylsalicylic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.