Learn More
6-Metilquinolina, TRC
Código de producto. 30464770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464770 100 g 100 g
30479728 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30464770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM328005100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-62-3
Fórmula molecular C10 H9 N
Peso molecular (g/mol) 143.185
Sinónimo 6-Methylquinoline, NSC 4152
Nombre IUPAC 6-metilquinolina
SMILES Cc1ccc2ncccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylquinoline
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N/c1-8-4-5-10-9(7-8)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0735