Learn More
6-Metilquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15244218 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15244218 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15244218 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295140050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylquinoline
CAS 91-62-3
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 256.0°C to 260.0°C
Temperatura de inflamación >113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula molecular C10H9N
Índice de refracción 1.6125 to 1.6145
Número MDL MFCD00006804
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.06
Sinónimo quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Clave InChI LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Nombre IUPAC 6-metilquinolina
Peso molecular (g/mol) 143.19
PubChem CID 7059
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylquinoline, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.