Learn More
6-Metilquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12131220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12131220 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 12131220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295140250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylquinoline
CAS 91-62-3
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 256.0°C to 260.0°C
Temperatura de inflamación >113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H9N
Índice de refracción 1.6125 to 1.6145
Número MDL MFCD00006804
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.06
Sinónimo quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Clave InChI LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Nombre IUPAC 6-metilquinolina
Peso molecular (g/mol) 143.19
PubChem CID 7059
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylquinoline, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.