Learn More
6-Metilquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254218 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
15254218 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15254218 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295141000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-62-3
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00006804
Clave InChI LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
PubChem CID 7059
Nombre IUPAC 6-metilquinolina
SMILES CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylquinoline
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 256.0°C to 260.0°C
Temperatura de inflamación >113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6125 to 1.6145
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylquinoline, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.