Learn More
6-Metilquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414967 100 g 100 g
11354639 5 g 5 g
11404967 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21892.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-62-3 | C10H9N | 143.19 g/mol
6-Methylquinoline can be used as primary carbon source in culture of Pseudomonas putida QP1. 6-Methylquinoline was used in the synthesis of fluorescent halide-sensitive quinolinium dyes and fluorescent probes for determination of chloride in biological systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-metilquinolina puede usarse como fuente primaria de carbono en el cultivo de Pseudomonas putida QP1. La 6-metilquinolina se utilizaba en la síntesis de colorantes fluorescentes de quinolinio sensibles a haluros y sondas fluorescentes para la determinación de cloruro en sistemas biológicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en un lugar oscuro. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-62-3
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00006804
Clave InChI LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
PubChem CID 7059
Nombre IUPAC 6-metilquinolina
SMILES CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylquinoline
Punto de fusión -22°C
Densidad 1.066
Punto de ebullición 257°C to 259°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.615
Cantidad 100 g
Beilstein 110336
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%