Learn More
6-Metilquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354639 5 g 5 g
11404967 25 g 25 g
11414967 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21892.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 91-62-3 | C10H9N | 143.19 g/mol
6-Methylquinoline can be used as primary carbon source in culture of Pseudomonas putida QP1. 6-Methylquinoline was used in the synthesis of fluorescent halide-sensitive quinolinium dyes and fluorescent probes for determination of chloride in biological systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-metilquinolina puede usarse como fuente primaria de carbono en el cultivo de Pseudomonas putida QP1. La 6-metilquinolina se utilizaba en la síntesis de colorantes fluorescentes de quinolinio sensibles a haluros y sondas fluorescentes para la determinación de cloruro en sistemas biológicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en un lugar oscuro. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-62-3
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00006804
Clave InChI LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
PubChem CID 7059
Nombre IUPAC 6-metilquinolina
SMILES CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 6-Methylquinoline
Punto de fusión -22°C
Densidad 1.066
Punto de ebullición 257°C to 259°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.615
Cantidad 5 g
Beilstein 110336
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.