Learn More
Ácido 6-metilpiridina-3-carboxílico (ácido 6-metilnicotínico), Mikromol™
Código de producto. 17971726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17971726 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17971726 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0553.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 6-metilpiridina-3-carboxílico (ácido 6-metilnicotínico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylnicotinic Acid
CAS 3222-47-7
Nombres de analitos o componentes 6-Methylnicotinic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid, 6-Methylnicotinic Acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-, Nicotinic acid, 6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 2-Picoline-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-methylpyridine, 6-Methylnicotinic acid, NSC 135040, NSC 527351, Nicotinic Acid Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1ccc(cn1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 6-metilpiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 137.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477 g/mol