Learn More
Éster de pinacol del ácido 6-metilpiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254348 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15254348 1 g 1 g
15264348 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15254348 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454390010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 610768-32-6 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610768-32-6
Fórmula molecular C12H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 219.09
Número MDL MFCD08669608
Clave InChI JEECGGXGHJUYMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-picoline-5-boronic acid pinacol ester, 6-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-picoline-5-boronic acid pinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-picoline-5-boronic acidpinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid pinacolate
PubChem CID 16414272
Nombre IUPAC 2-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.09
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.