Learn More
Ácido 6-metilpiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411160 1 g 1 g
11421160 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26302.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 934-60-1 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934-60-1
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00023481
Clave InChI LTUUGSGSUZRPRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-methylpicolinic acid, 6-methyl-2-picolinic acid, 2-carboxy-6-methylpyridine, 6-methyl-2-picolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 2-picoline-6-carboxylic acid, picolinic acid, 6-methyl, 6-methyl picolinic acid, unii-kb675y352l
PubChem CID 70282
Nombre IUPAC 6-methylpyridine-2-carboxylic acid
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 127°C to 131°C
Punto de ebullición 100°C (4.5 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid