Learn More
6-Metilpiridina-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326999 25 g 25 g
11316999 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26841.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1122-72-1 | C7H7NO | 121.139 g/mol
6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde was used in the synthesis of 1-(10-cyano- and -10-bromo-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)-4-[(arylmethylene)amino]piperazines which are compounds that exhibits anticon vulsant properties. 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde is used to produce 1-(6-methyl-pyridin-2-yl)-hexan-1-one with pent-1-ene at temperature of 100°C. This reaction will need reagent 2-amino-3-picoline and catalysts (Ph3P)3RhCl, Cp2ZrCl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-metil-2-piridinacarboxaldehído se utilizó en la síntesis de 1-(10-ciano- y -10-bromo-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-il)-4-[(arilmetilen)amino]piperazinas, que son compuestos que exhiben propiedades anticonvulsivas. El 6-metilpiridina-2-carboxaldehído se utiliza para producir 1-(6-metil-piridin-2-il)-hexan-1-ona con pent-1-eno a una temperatura de 100 °C. Esta reacción necesitará el reactivo 2-amino-3-picolina y los catalizadores (Ph3P)3RhCl y Cp2ZrCl2.
Solubilidad
Soluble en agua (750 g/l).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-72-1
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.139
Número MDL MFCD00006291
Clave InChI AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methylpicolinaldehyde, 2-formyl-6-methylpyridine, 6-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylpyridine-2-aldehyde, 2-formyl-6-picoline, 6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde, 6-methyl-2-picolinaldehyde, 6-methylpyridyl-2-aldehyde
PubChem CID 70737
Nombre IUPAC 6-metilpiridina-2-carbaldehído
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 29°C to 33°C
Punto de ebullición 105°C to 108°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (155°F)
Índice de refracción 1.527
Cantidad 25 g
Beilstein 107476
Información de solubilidad Soluble in water (750g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 98%