Learn More
(6-Metilpiridin-2-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10753823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753823 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10384532 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753823 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC03579DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1122-71-0
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00023520
Clave InChI JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-2-pyridinemethanol, 6-methylpyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridylmethanol, 6-methylpyridine-2-methanol, 2-hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridyl methan-1-ol, pubchem20959, acmc-2099dw, 6-methyl-2-pyridylcarbinol
PubChem CID 70736
Nombre IUPAC (6-metilpiridin-2-il)metanol
SMILES CC1=CC=CC(CO)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6-Methylpyridin-2-yl)methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 97%