Learn More
Ácido 6-metilpirazinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methylpyrazinecarboxylic Acid |
| CAS | 5521-61-9 |
| Fórmula molecular | C6H6N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Methyl-2-pyrazinecarboxylic Acid, 2-Methylpyrazine-6-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O2/c1-4-2-7-3-5(8-4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | Cc1cncc(n1)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 138.12 |