Learn More
6-Metilpurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methylpurine |
| CAS | 2004-03-7 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N4/c1-4-5-6(9-2-7-4)10-3-8-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10) |
| SMILES | Cc1ncnc2[nH]cnc12 |
| Nombre IUPAC | 6-metil-9H-purina |
| Peso molecular (g/mol) | 134.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0592 |