Learn More
6-Metilpterina, TRC
Código de producto. 30132629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132629 1 g 1 g
30004287 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4779051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 708-75-8
Fórmula molecular C7 H7 N5 O
Peso molecular (g/mol) 177.16
Sinónimo 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-methyl-, 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-6-methyl- (8CI,9CI), 2-Amino-6-methyl-4(3H)-pteridinone, 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpteridine, 6-Methylpterin
Nombre IUPAC 2-amino-6-metil-1H-pteridina-4-una
SMILES Cc1cnc2NC(=NC(=O)c2n1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylpterin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N5O/c1-3-2-9-5-4(10-3)6(13)12-7(8)11-5/h2H,1H3,(H3,8,9,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0651