Learn More
6-metilpteridina-2,4-diamina, Mikromol™
Código de producto. 17963986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17963986 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17963986 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0040.300025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-metilpteridina-2,4-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 6-Methylpteridine-2,4-diamine
CAS 708-74-7
Nombres de analitos o componentes 6-Methylpteridine-2,4-diamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H8 N6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,4-Pteridinediamine, 6-methyl-, Pteridine, 2,4-diamino-6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-2,4-pteridinediamine, 2,4-Diamino-6-methylpteridine, 6-Methyl-2,4-diaminopteridine, NSC 79658, 6-Methylpteridine-2,4-diamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N6/c1-3-2-10-6-4(11-3)5(8)12-7(9)13-6/h2H,1H3,(H4,8,9,10,12,13)
SMILES Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1
Nombre IUPAC 6-metilpteridina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 176.179
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.081 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.