Learn More
6α-Metilprednisolona, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16696133 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16696133 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16696133 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1690100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6α-Methylprednisolone
CAS 83-43-2
% máx. CAS ≤ 100%
Beilstein 2340300
Color Blanco
Punto de fusión 227°C to 230°C
Sinónimo 6a-Methyl-11β,17a,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
Peso molecular (g/mol) 374.47 g/mol
Cantidad 100 mg
Grado Esteroides y hormonas