Learn More
6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16458658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458658 10 mg 10 miligramos
16454537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1060
MedChemExpress 6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt is a glucocorticoid of slightly longer half-life than that of Prednisolone.
6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt is a glucocorticoid of slightly longer half-life than that of Prednisolone.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt
CAS 3-3-2375
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H33NaO8
Cantidad 10 mg
Sinónimo Methylprednisolone sodium succinate 6-Methylprednisolone succinate sodium
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (100.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (50.35 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(CCC(O[Na])=O)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 496.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.53
Porcentaje de pureza 95.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation