Learn More
6-Metilpiperidina-2-ona, TRC
Código de producto. 30480425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480425 100 mg 100 miligramos
30474202 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM302710100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4775-98-8
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Sinónimo 6-Methyl-2-piperidinone, 2-Pipecolin-6-one, Lactam-5-aminohexanoic Acid
Nombre IUPAC 6-metilpiperidina-2-ona
SMILES CC1CCCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylpiperidin-2-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO/c1-5-3-2-4-6(8)7-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0841