Learn More
Ácido 6-Metiloctanoico, TRC
Código de producto. 30483227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483227 100 mg 100 miligramos
30468495 50 mg 50 miligramos
30469615 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM021340100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-99-4
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Sinónimo 6-methyl-Octanoic acid, (±)-6-Methyloctanoic acid, 6-Methylcaprylic acid, Anteisononanoic acid, ai-Nonanoic acid
Nombre IUPAC Ácido 6-metiloctanoico
SMILES CCC(C)CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyloctanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-3-8(2)6-4-5-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1307