Learn More
Ácido 6-metilnicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352766 25 g 25 g
11332766 1 g 1 g
11342766 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11352766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08877.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3222-47-7 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
6-Methylnicotinic acid is an intermediate of the drug etoricoxib (a non- steroidal anti-inflammatory drug for the treatment of arthritis and osteoarthritis). It is also used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-Metilnicotínico es un producto intermedio del fármaco etoricoxib (un medicamento antiinflamatorio no esteroideo para el tratamiento de la artritis y la osteoartritis). También se utiliza como intermediario orgánico.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3222-47-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.138
Número MDL MFCD00006341
Clave InChI RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 6-methyl nicotinic acid, 2-methylpyridine-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-5-pyridine carboxylic acid, 6-methylnicotinate, 6-methylnicotinicacid, pubchem1218
PubChem CID 137860
Nombre IUPAC ácido 6-metilpiridina-3-carboxílico
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylnicotinic acid
Punto de fusión 210°C to 215°C
Cantidad 25 g
Beilstein 112049
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%