Learn More
Ácido 6-metilnicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10227040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10227040 1 g Frasco de vidrio 1 g
10035963 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10227040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3222-47-7 | C7H7NO2 | 137.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3222-47-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.17
Número MDL MFCD00006341
Clave InChI RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 6-methyl nicotinic acid, 2-methylpyridine-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-5-pyridine carboxylic acid, 6-methylnicotinate, 6-methylnicotinicacid, pubchem1218
PubChem CID 137860
Nombre IUPAC ácido 6-metilpiridina-3-carboxílico
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylnicotinic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 209°C to 213°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylnicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Methylnicotinic acid