Learn More
(+/-)-6-metilnicotina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-6-Methylnicotine |
| CAS | 101540-79-8 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(±)-, 2-Methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, rac-6-Methylnicotine, (±)-6-Methylnicotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2/c1-9-5-6-10(8-12-9)11-4-3-7-13(11)2/h5-6,8,11H,3-4,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CCC[C@H]1c2ccc(C)nc2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.1313 |